Saltar a
8.43786
2-Methylheptanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Methylheptanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
69,10 €
51,82 €
25 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
149,00 €
111,75 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
214-704-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
51,82 €
Precio de catálogo69,10 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
bp
140 °C/40 hPa
transition temp
flash point >110 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)[C@@H](CCCCC)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/p-1/t7-/m1/s1
InChI key
NKBWMBRPILTCRD-SSDOTTSWSA-M
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
10987880529PHR9057
assay
≥98.5% (GC)
assay
98%
assay
≥95.0% (GC), 90.0-105.0% (T)
assay
-
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
140 °C/40 hPa
bp
196-197 °C (lit.)
bp
-
bp
196-197 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
transition temp
flash point >110 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylheptanoic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C