Merck
W238007
Sigma-Aldrich
L-Dihydrocarvyl acetate
mixture of isomers, ≥95%
Sinónimos:
(−)-Dihydrocarvyl acetate
Seleccione un Tamaño
W238007-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
149,00 €
1 KG
717,00 €
5 KG
2950,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W238007-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
149,00 €
1 KG
717,00 €
5 KG
2950,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número de FEMA:
2380
Beilstein:
2443836
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2064
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.216
NACRES:
NA.21
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
actividad óptica
[α]/D ≤55°, neat
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
densidad
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
medicinal; minty; floral; sweet
cadena SMILES
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
Clave InChI
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)