W374400
Massoia Lactone
natural, ≥95%, FG
Sinónimos:
6-Pentyl-5,6-dihydropyran-2-one
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
massoia bark (oil)
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Análisis
≥95%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; nutty; fruity
cadena SMILES
O=C1C=CCC(CCCCC)O1
InChI
1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h5,8-9H,2-4,6-7H2,1H3
Clave InChI
NEDIAPMWNCQWNW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?