Merck
H16604
Sigma-Aldrich
Homopiperazine
98%
Sinónimos:
1,4-Diazacycloheptane, 2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-1,4-diazepine
Seleccione un Tamaño
25 G
61,80 €
100 G
79,50 €
61,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
61,80 €
100 G
79,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
102711
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
61,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
bp
169 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CNCCNC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kazuya Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(11), 1809-1816 (2015-11-03)
Orthovanadate (OVA), a protein tyrosine phosphatase inhibitor, induces vasoconstriction in a Rho kinase-dependent manner. The aim of this study was to determine the mechanism underlying OVA-induced vasoconstriction of rat mesenteric arteries. OVA-induced constriction of mesenteric arterial rings treated with N(G)-nitro-L-arginine