BR73724
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 1000 mL
Sinónimos:
Bottles, Filter flask, Glass
Seleccione un Tamaño
71,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
71,80 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck33.7 mm
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 73724
botella capacidad
1000 mL
capacidad
1000 mL
embudo capacidad
1000 mL
cuello diám.
45 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)