Documentos clave
SLW1170/08M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1170/08M
Seleccione un Tamaño
5 EA
282,00 €
282,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
282,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
282,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck45 mm I.D.
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1170/08M
Altura
230 mm
cuerpo diám.
135 mm
capacidad
1000 mL
cuello D.I.
45 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)