Documentos clave
Z740686
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 1000 mL
Seleccione un Tamaño
6 EA
310,00 €
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
310,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Junta
joint stopper10
envase
pkg of 6 ea
capacidad
1000 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)