Documentos clave
SLW1170/06M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1170/06M
Seleccione un Tamaño
10 EA
442,00 €
442,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
442,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
442,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck35 mm I.D.
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1170/06M
Altura
185 mm
cuerpo diám.
105 mm
capacidad
500 mL
cuello D.I.
35 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)