Merck
A95804
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene
99%
Sinónimos:
O-Methylcaprolactim
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
127.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
52-53 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1=NCCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-9-7-5-3-2-4-6-8-7/h2-6H2,1H3
Clave InChI
DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)