Merck
328464
Sigma-Aldrich
2-Azetidinone
98%
Sinónimos:
β-Propiolactam, 2-Azacyclobutanone
Seleccione un Tamaño
1 G
141,00 €
5 G
362,00 €
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
141,00 €
5 G
362,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5NO
Número de CAS:
Peso molecular:
71.08
Beilstein:
104563
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
bp
106 °C/15 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: very soluble(lit.)
ethanol: very slightly soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CCN1
InChI
1S/C3H5NO/c5-3-1-2-4-3/h1-2H2,(H,4,5)
Clave InChI
MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Azetidinone is an unsubstituted four membered lactam.[1] 2-Azetidinone is the fundamental building block of β-lactam antibiotics.[2] X-ray photoelectron spectra of 2-azetidinone was investigated.[2] 2-Azetidinone undergoes hydrolysis with aqueous alkali to yield β-alanine.[1]
Aplicación
2-Azetidinone was used in synthesis of optically pure densely functionalized γ-lactams.[3]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
2-Azetidinone (?-propiolactam)
Holley RW and Holley AD.
Journal of the American Chemical Society, 71(6), 2129-2131 (1949)
Benito Alcaide et al.
The Journal of organic chemistry, 69(3), 993-996 (2004-01-31)
A synthesis of optically pure densely functionalized gamma-lactams starting from 2-azetidinone-tethered iminophosphoranes has been developed. Full chirality transfer has been accomplished from the enantiomerically pure 2-azetidinones. The addition of lithium acetylides to 4-oxoazetidine-2-carbaldehydes at -78 degrees C smoothly yielded propargylic
Investigation of the molecular structure and VUV-induced ion dissociation dynamics of 2-azetidinone (C3 H5 NO).
Alexsandre F Lago et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 35(3), e8988-e8988 (2020-10-24)
Marawan Ahmed et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(33), 8653-8660 (2012-07-18)
X-ray photoelectron spectra of the core and valence levels of the fundamental building blocks of β-lactam antibiotics have been investigated and compared with theoretical calculations. The spectra of the compounds 2-azetidinone and the 2- and 4-isomers of thiazolidine-carboxylic acid are
Tim N Beck et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(3), 632-647 (2015-01-01)
The prevalence of drug resistance in both clinical and community settings as a consequence of alterations of biosynthetic pathways, enzymes or cell wall architecture is a persistent threat to human health. We have designed, synthesized, and tested a novel class