525626
4-[(N-Boc)aminomethyl]aniline
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
97%
mp
75-78 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-4-6-10(13)7-5-9/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
UXWQXBSQQHAGMG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable