910732
CyPAd-DalPhos
≥95%
Sinónimos:
8-(2-(Dicyclohexylphosphaneyl)phenyl)-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantane
Seleccione un Tamaño
336,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
336,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
181-182 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
P4(C5(OC6(OC(OC4(C6)C)(C5)C)C)C)c1c(cccc1)P(C3CCCCC3)C2CCCCC2
InChI
1S/C28H42O3P2/c1-25-19-27(3)31-26(2,29-25)20-28(4,30-25)33(27)24-18-12-11-17-23(24)32(21-13-7-5-8-14-21)22-15-9-6-10-16-22/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
Clave InChI
RDFYIHPJEXXODP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)