Merck
919551
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos
≥95%
Sinónimos:
1-((1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)-2-(1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H36O6P2
Peso molecular:
506.51
Código UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥95%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
234-237 °C
grupo funcional
phosphine
Aplicación
PAd2-DalPhos is ligand developed in the Stradiotto lab that when combined with a Ni(II) source forms an air stable precatalyst for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Jillian S K Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(19), 6391-6395 (2019-03-16)
Base-metal catalysts capable of enabling the assembly of heteroatom-dense molecules by cross-coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides, while sought-after given the ubiquity of unsymmetrical di(hetero)arylamino fragments in pharmacophores, are unknown. Herein, we disclose the new "double cage" bisphosphine PAd2-DalPhos