Merck
902144
Sigma-Aldrich
[(Cp)Ru(η6-naphthalene)]OTf
≥95%
Sinónimos:
5-Cyclopentadienyl)(η6-naphthalene)ruthenium(1+) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13F3O3RuS
Número de CAS:
Peso molecular:
443.40
Código UNSPSC:
12352101
Análisis
≥95%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: C-C Bond Formation
mp
112-116 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Jens Rickmeier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14207-14211 (2018-09-07)
Radiolabeled receptor-binding peptides are an important class of positron emission tomography tracers owing to achievable high binding affinities and their rapid blood clearance. Herein, a method to introduce a 4-[18 F]fluoro-phenylalanine residue into peptide sequences is reported, by chemoselective radio-deoxyfluorination