701777
Cyclopentadienyl(p-cymene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Sinónimos:
(η5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium hexafluorophosphate
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
83-84 °C
cadena SMILES
[Ru+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C10H14.C5H5.F6P.Ru/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h4-8H,1-3H3;1-5H;;/q;;-1;+1
Clave InChI
KHUJNZPWTSOTDJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Synthesis of ruthenocenium complexes
- Intercalation reactions
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable