673307
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate
Sinónimos:
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium hexafluorophosphate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
Clave InChI
HJQVFVSAQOQXRG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Regioselective and stereoselective dehydrative allylation of nucleophiles
- O-H Insertion and condensation reactions
- Hydrosilylation
- Decarboxylative allylic etherification
- Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The Herzon group has developed highly active catalysts for the anti-Markovnikov hydration and reductive hydration of terminal alkynes to form aldehydes and linear alcohols, respectively.