Merck
901594
Sigma-Aldrich
Diisopropylcarbodiimide solution
1 M in THF
Sinónimos:
Diisopropylmethanediimine
Seleccione un Tamaño
25 ML
127,00 €
100 ML
244,00 €
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
127,00 €
100 ML
244,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C7H14N2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
concentración
1 M in THF
densidad
0.870 g/mL
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N(=C=NC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Clave InChI
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Coupling reagent for peptide syntheses.[1][2][3]
DIC (N,N′-Diisopropylcarbodiimide) has been used in combination with 1-hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt) for the coupling of amino acid with N-allylglycine to form N-allylpeptide.[4]
Valuable reagent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
2.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-16.66 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59, 691-691 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5981-5981 (1994)
Stéphane Chantepie et al.
PloS one, 10(7), e0133140-e0133140 (2015-07-29)
Do all traits within an organism age for the same reason? Evolutionary theories of aging share a common assumption: the strength of natural selection declines with age. A corollary is that additive genetic variance should increase with age. However, not
Cody L Gilleland et al.
Genetics, 201(1), 39-46 (2015-07-15)
A major goal in the study of human diseases is to assign functions to genes or genetic variants. The model organism Caenorhabditis elegans provides a powerful tool because homologs of many human genes are identifiable, and large collections of genetic
P J Weber et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(6), 597-600 (1999-01-01)
A new method has been developed to synthesize fluorescein labeled peptides, compounds of increasing importance in bioorganic chemistry, cell biology, pharmacology, drug targeting and medicinal chemistry. We show, that 4(5)-carboxyfluorescein is much more efficient than the hitherto predominantly utilized reagents