Merck
900616
Sigma-Aldrich
3-(But-3-yn-1-yl)-3-(2-iodoethyl)-3H-diazirine
≥95%
Sinónimos:
Iodo diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
248.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and iodine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its iodinated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)