900613
5-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)pentanoic acid
≥95%
Sinónimos:
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.