Merck
768960
Sigma-Aldrich
Nitrous oxide
Messer® CANGas, 99%
Sinónimos:
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
Seleccione un Tamaño
1 L
177,00 €
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
177,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
44.01
Beilstein:
8137358
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
1.53 (15 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
51.7 mmHg ( 21 °C)
descripción
Filling mass: 21g
Ensayo
99%
Formulario
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
Clave InChI
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nitrous oxide is a gas that is colourless, odourless, and narcotic. It is also an oxidizing and liquefied gas that is heavier than air. Applications include use as the following: an oxidizing agent in atomic absorption spectrometry (AAS), oxidizer in rocket propellants, anesthetic in medical fields, propellant for whipped cream (food industries), and ultra-high purity for oxidizing and etching gas in semiconductor industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Productos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Información legal
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)