Saltar a
769002
Carbon dioxide
Messer® CANgas, 99.995%
Oferta disponible
Sinónimos:
Carbon dioxide gas
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar 450 € — Ahorrar 5 %; Gastar 700 € — Ahorrar 10 %; Gastar 1300 € — Ahorrar 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
185,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CO2
Número CAS:
Peso molecular:
44.01
UNSPSC Code:
12352119
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-696-9
Beilstein/REAXYS Number:
1900390
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
gas
185,00 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
1.52 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
56.5 atm ( 20 °C)
description
Filling mass: 24g, Filling volume: 12L
assay
99.995%
form
gas
mp
−78.5 °C (lit.)
SMILES string
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbon dioxide is a colourless, odourless, liquefied, and asphyxiating gas that is heavier than air. It is an active gas in CO2 lasers, a component in artificial biological atmospheres, and a solvent for supercritical fluid extraction and chromatography(SFE / SFC). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Other Notes
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Legal Information
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
769126768995364592
description
Messer® CANgas, 99.995%
description
Messer® CANGas, 99.995%
description
Messer® CANGas, 99.999%
description
99.0 atom % 13C, <3 atom % 18O
assay
99.995%
assay
99.995%
assay
99.999%
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
−78.5 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mp
-272.2 °C (lit.)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
form
gas
form
gas
form
gas
form
-
description
Filling volume: 12L, Filling mass: 24g
description
Filling mass: 8g, Filling volume: 12L
description
Filling mass: 2g, Filling volume: 12L
description
-
vapor density
1.52 (vs air)
vapor density
0.55 (vs air)
vapor density
0.14 (vs air)
vapor density
1.52 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon dioxide
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Clase de almacenamiento
2A - Gases
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)