Documentos clave
Z742377
Sigma-Aldrich
CANgas inner adaptor
Seleccione un Tamaño
1 EA
78,80 €
78,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
78,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
12142100
NACRES:
NA.22
78,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Descripción general
1/8′′ NPT inner adaptor for pressure can. Applicable for Messer® CANgas
Otras notas
Product is currently only available to our customers in Europe
Información legal
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)