769126
Methane
Messer® CANGas, 99.995%
Sinónimos:
Methane gas
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
0.55 (vs air)
Nivel de calidad
descripción
Filling mass: 8g
Filling volume: 12L
Análisis
99.995%
formulario
gas
temp. de autoignición
998 °F
lim. expl.
15 %
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
densidad
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
Clave InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Productos recomendados
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Información legal
Para utilizar con
Producto relacionado
regulador
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-188 °C - closed cup