Merck
722294
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-chlorophenyl)benzoate
95%
Sinónimos:
4′-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
115-120 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
Clave InChI
UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)