187054
4-Bromobenzyl alcohol
99%
Sinónimos:
(4-Bromophenyl)methanol, (p-Bromophenyl)methanol, 1-(p-Bromophenyl)methanol, 1-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-Hydroxymethyl-1-bromobenzene, p-Bromobenzyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
mp
75-77 °C (lit.)
solubilidad
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
cadena SMILES
OCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Aplicación
- hydroxyl end functionalized, substituted polyfluorene
- amphiphilic, symmetric rod-coil, triblock copolymer of poly(9,9-didodecylfluorene-2,7-diyl) and poly(hydroxyl ethyl methacrylate)
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable