Merck
686301
Sigma-Aldrich
(S)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
Sinónimos:
(S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (S)-4′-Bromo-1-phenylethanol
Seleccione un Tamaño
1 G
133,00 €
133,00 €
Precio de catálogo190,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
133,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
133,00 €
Precio de catálogo190,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D -38.0°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.570
densidad
1.322 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
XTDTYSBVMBQIBT-LURJTMIESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric