720143
Potassium hydroxide on alumina
Sinónimos:
KOH on alumina
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mp
>300 °C
cadena SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- For the dehydrogenation of cyclic hydrocarbons (cycloolefins, cycloparaffins, and alkyl aromatics).[1]
- To prepare pyridazine derivatives from 1,2-dicarbonyls, and hydrazine hydrate under microwave (MW) irradiation.[2]
- In the total synthesis of natural product (-)-varitriol and (-)-3′-epi-varitriol (an isomer of (-)-varitriol) as potent antitumor agents.[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)