D137103
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis and trans
98%
Sinónimos:
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1CCC(OC)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.