Merck
720100
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-16-d
98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-16-d potassium salt, Palmitic acid-16-d potassium salt, Potassium hexadecanoate-16-d
About This Item
Fórmula lineal:
CH2D(CH2)14CO2K
Número de CAS:
Peso molecular:
295.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
285 °C (dec.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K+].[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D;
Clave InChI
MQOCIYICOGDBSG-RWQOXAPSSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)