695734
Sodium palmitate-4,6,8,10,12,14,16-13C7
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CCC(O[Na])=O
InChI
1S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1;
Clave InChI
GGXKEBACDBNFAF-PUIBOWNGSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable