Merck
706310
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4BrFO
Número de CAS:
Peso molecular:
203.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
55-59 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
Clave InChI
SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)