Merck
698490
SAFC
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene
96%
Seleccione un Tamaño
250 MG
75,00 €
75,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
75,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4Cl4P2
Número de CAS:
Peso molecular:
279.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
75,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.662
densidad
1.545 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
ClP(Cl)c1ccccc1P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H4Cl4P2/c7-11(8)5-3-1-2-4-6(5)12(9)10/h1-4H
Clave InChI
IGYHSFVSIYJSML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)