Merck
698245
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldichlorophosphine
95%
Sinónimos:
Cyclohexylphosphonous dichloride, Cyclohexylphosphorus dichloride, Dichlorocyclohexylphosphin
Seleccione un Tamaño
1 G
74,50 €
74,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
74,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11Cl2P
Número de CAS:
Peso molecular:
185.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
74,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.528
densidad
1.204 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
ClP(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
MJEQIIGWDHUZJW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
153.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
67.2 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)