Merck
649066
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclopentylphosphine
97%
Sinónimos:
Dicyclopentylchlorophosphine, Dicyclopentylphosphine chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
249,00 €
249,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
249,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18ClP
Número de CAS:
Peso molecular:
204.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
249,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
densidad
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
ClP(C1CCCC1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H18ClP/c11-12(9-5-1-2-6-9)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
QTYRJBRBODDGCQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Chlorodicyclopentylphosphine is a phosphine precursor for ligand preparation in Negishi and Suzuki coupling reactions.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.259.5096&rep=rep1&type=pdf
Aplicación
Chlorodicyclopentylphosphine may be used to prepare:
  • Cp,Cp-MannOP, a chiral diphosphinite ligand by reacting with mannitol.[Cp=cyclopentyl; Mann=mannitol][1]
  • (S)-Cp,Cp-oxoProNOP, a bis(dicycloalkylphosphino) amidophosphine-phosphinite ligand by reacting with (S)-5-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone[2]
  • LcPeNiCl, a precursor for preparing LcPeNiH, which is an efficient catalyst for the reduction of CO2[cPe=cyclopentyl][3]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catalytic properties of nickel bis (phosphinite) pincer complexes in the reduction of CO 2 to methanol derivatives.
Chakraborty S, et al.
Polyhedron, 32(1), 30-34 (2012)
Amidophosphine-Phosphinites: Synthesis and Use in Rhodium-Based Asymmetric Hydrogenation of Activated Keto Compounds. Crystal Structure of Bis [(?-chloro)((S)-2-((diphenylphosphino) oxy)-2-phenyl-N-(diphenylphosphino)-N-methylacetamide) rhodium (I)].
Roucoux A, et al.
Organometallics, 15(10), 2440-2449 (1996)
New diphosphinite ligands derived from mannitol for rhodium catalyzed enantioselective hydrogenation of ketones.
Naili S, et al.
Tetrahedron Letters, 41(16), 2867-2870 (2000)