Merck
684325
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(+)-glycidyl ether
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H20O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
188.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]22/D +6.5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.4320
bp
197-199 °C/760 mmHg
densidad
0.890 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
YANSSVVGZPNSKD-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)