512354
4-Benzyloxybenzoic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
mp
189-192 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clave InChI
AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable