Merck
646164
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorobenzyl)piperazine
97%
Sinónimos:
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]piperazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15FN2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
cadena SMILES
Fc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
Clave InChI
OOSZCNKVJAVHJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precursor involved in the synthesis of a variety of biologically active molecules including:
  • Chemokine antagonists
  • Pyrido[1,2-a]benzimidazoles with cytotoxic and antiplasmodial activity
  • Pyrimidine derivatives as cholinesterase and Aβ-aggregation inhibitors
  • Chlorokojic acid derivatives with antibacterial and antiviral activities
  • EGFR and Aurora A kinase inhibitors
  • Neurokinin-2 receptor antagonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves