Merck
644129
Sigma-Aldrich
Magnesium di-tert-butoxide
≥85%
Sinónimos:
Magnesium tert-butoxide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.53
Beilstein:
3979348
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥85%
Formulario
solid
cadena SMILES
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)