Merck
570141
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)chlorosilane
≥99%
Seleccione un Tamaño
10 G
168,00 €
168,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
168,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClSi(N(CH3)2)3
Número de CAS:
Peso molecular:
195.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
168,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
bp
78 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)[Si](Cl)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18ClN3Si/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h1-6H3
Clave InChI
YLZCZVGQEADVNK-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)