Merck
632775
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
97%
Sinónimos:
1-(Trimethylsilyl)-2-morpholino acetylene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NOSi
Número de CAS:
Peso molecular:
183.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
bp
88-90 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#CN1CCOCC1
InChI
1S/C9H17NOSi/c1-12(2,3)9-6-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H2,1-3H3
Clave InChI
IZXPPXICNCVEFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)