NMR reference standard (2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL. Each pack contains 10 tubes.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)