Merck
603996
Sigma-Aldrich
Lithium Acetate-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Acetic acid-13C2 lithium salt
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CO2Li
Número de CAS:
Peso molecular:
67.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[Li+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clave InChI
XIXADJRWDQXREU-AWQJXPNKSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)