Merck
282022
Sigma-Aldrich
Acetic acid-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
62.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
densidad de vapor
2.07 (vs air)
presión de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
formulario
liquid
temp. de autoignición
800 °F
lim. expl.
16 %
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.083 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1,2+1
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup