Merck
555983
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
229.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
34-38 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
Clave InChI
ZFZRENUEJCOCRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride (4-chloro-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride) may be used to synthesize [1-(4-chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[1-(4-Chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.
Benakaprasad SB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(9), o3669-o3669 (2007)