Merck
530638
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.507 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
Cc1cc(C(Cl)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3
Clave InChI
RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)