Merck
491950
Sigma-Aldrich
Bromoethane-1,1,2,2-d4
99 atom % D
Sinónimos:
Ethyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Fórmula lineal:
HCD2CD2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
112.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
densidad
1.513 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D2,2D2
Clave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-LNLMKGTHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)