Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 76,40 € |
Acerca de este artículo
76,40 €
Nombre del producto
Bromoetano, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
~3.75 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
25.32 psi ( 55 °C), 7.54 psi ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
952 °F
expl. lim.
11.25 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Inhibition of hydrogen-air mixtures by using chemical vapor additives: Compares the effectiveness of bromoethane and other brominated hydrocarbons in minimizing hydrogen hazards (SK Das et al., 2024).
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| density 1.46 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.500 g/mL at 25 °C | density 1.486 g/mL at 25 °C | density 1.46 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp −119 °C (lit.) | mp −119 °C (lit.) | mp -119 °C (lit.) | mp −119 °C (lit.) |
| bp 37-40 °C (lit.) | bp 37-40 °C (lit.) | bp 37-40 °C (lit.) | bp 37-40 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoetano
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?