Merck
486035
Sigma-Aldrich
Bromoethane-2,2,2-d3
99 atom % D
Sinónimos:
Ethyl-2,2,2-d3 bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
111.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Análisis
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
densidad
1.500 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
Clave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C