Merck
588350
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d2
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CD2HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
96.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
bp
4 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D2
Clave InChI
GZUXJHMPEANEGY-DICFDUPASA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable