Merck
477842
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 3 solution
Seleccione un Tamaño
5 ML
411,00 €
411,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
411,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)32
Peso molecular:
6940.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
411,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
amidoethanol surface groups
Formulario
liquid
mol peso
generation 3
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentración
20 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
32
índice de refracción
n20/D 1.364
bp
65 °C
densidad
0.86 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Contains 32 surface hydroxyl groups
Información legal
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)